Learn More
Hoefer™ Pump Head Tubing
Para usar con unidades horizontales con puertos de recirculación de tampones
Marca: Hoefer™ PP24-TB
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- With connectors on each end
- For 1/16 in. I.D. tubing
- 2.5 in.
- 10 per pack
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Mini-Peristaltic Pump PP24 | |
Tubos del cabezal de la bomba |