Learn More
Hoefer™ Placas de vidrio para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical SE 400
Accesorios para SE 600 Chroma, SE 600 estándar o unidad de electroforesis vertical de SE 400
Marca:  Hoefer™ SE6102
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11519753
  • 53.00€ / paquete de 2
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410, and SE400 Vertical Electrophoresis Units
  • Regular (straight, without notch)
  • Supplied in packs of 2
Especificaciones
Especificaciones
18 cm
SE 600 Chroma, SE 600 estándar, unidad de electroforesis vertical de SE 400
Vidrio
18 x 16cm
16 cm
Placa de vidrio
2/paq.
Videos