Learn More
Hoefer™ Gel Casting Accessories for HE 99X Max Submarine Units: Running Trays
For use with Hoefer HE 99X Max Submarine Electrophoresis Units
Marca:  Hoefer™ HE92X-20
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11529563
  • 131.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Running trays are UV-transparent acrylic
Especificación
Especificación
20cm
UV Transparent
HE99X max submarine electrophoresis unit
7.8 x 5.9 in. (20 x 15cm)
15cm
Running Tray
Acrylic
Videos