Learn More
Hoefer™ Combs for SUB25 Maxi-Plus Submarine Gel Electrophoresis Unit
Marca:  Hoefer™ SUB25-C1.5-26MC
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675786
  • 60.87€ / cada uno
Envío estimado: 24-08-2021
Especificaciones
Procesamiento de 52 muestras (compatible con pipetas multicanal)
0,05 in
0,001 oz
9,84 in
Unidad SUB25 Maxi-Plus
1,5 mm
45 μl
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate