Learn More
Hoefer™ Peines para unidad de electroforesis submarina HE 99X Max
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Marca:  Hoefer™ HE91A-15-3.0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11529553
  • 61.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Requires : La parte posterior del peine se vende por separado (consulte la tabla de pedidos)
Descripción
Descripción
Los peines se pueden usar indistintamente con una parte posterior de peine individual.
Especificación
Especificación
0.3cm
Backless Comb
15
0.71cm
0.5cm
HE99X max submarine electrophoresis unit
106.5μL
Videos
Ver productos accesorios