Learn More
Hoefer™ Peines para unidad de electroforesis submarina HE 99X Max
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Marca:  Hoefer™ HE91A-10-3.0
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11599543
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Requires : La parte posterior del peine debe solicitarse por separado (consulte la tabla de pedidos)
Descripción
Descripción
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Los peines se pueden utilizar indistintamente con un solo peine trasero.
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE 99X Max
10
0,3 cm
0,38 in
0,19 in
Peine sin parte posterior
0,11 in
145,5 μl
97 cm
0,5 cm
Certificados
Ver productos accesorios