Learn More
Hoefer™ Peines para unidad de electroforesis submarina HE 99X Max
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Marca: Hoefer™ HE91A-P-3.0
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Requires : La parte posterior del peine debe solicitarse por separado (consulte la tabla de pedidos)
Descripción
Backless combs for use with Hoefer HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit
Los peines se pueden utilizar indistintamente con un solo peine trasero.
Especificaciones
Unidad de electroforesis submarina HE 99X Max | |
1/2 | |
0,3 cm | |
(4,44 x 0,39 pulg.) | |
0,19 in |
Peine preparativo sin parte posterior | |
0,11 in | |
1710/145,5 μl | |
11,3/1 cm | |
0,5 cm |