Learn More
Hoefer™ Papel de transferencia
Papeles de celulosa precortados para mayor comodidad
Marca:  Hoefer™ TE76-1416
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11544454
  • 57.15€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío
05-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For Western Blotting
Especificaciones
Especificaciones
14 cm
Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77
Sheet
16 cm
Cellulose
Videos