Learn More
Abnova™ HMGCL (Human) Recombinant Protein
Human HMGCL full-length ORF ( AAH10570, 1 a.a. - 325 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003155-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106241
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 10-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAAMRKALPRRLVGLASLRAVSTSSMGTLPKRVKIVEVGPRDGLQNEKNIVSTPVKIKLIDMLSEAGLSVIETTSFVSPKWVPQMGDHTEVLKGIQKFPGINYPVLTPNLKGFEAAVAAGAKEVVIFGAASELFTKKNINCSIEESFQRFDAILKAAQSANISVRGYVSCALGCPYEGKISPAKVAEVTKKFYSMGCYEISLGDTIGVGTPGIMKDMLSAVMQEVPLAALAVHCHDTYGQALANTLMALQMGVSVVDSSVAGLGGCPYAQGASGNLATEDLVYMLEGLGIHTGVNLQKLLEAGNFICQALNRKTSSKVAQATCKL
Especificaciones
Especificaciones
AAH10570
3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-Coenzyme A lyase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HMGCL
GST
3155
Wheat germ expression system
25 μg
HL
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer