Learn More
Thermo Scientific™ Micrótomo giratorio HM 325
Corte secciones de parafina de alta calidad sin una fuente de alimentación con el resistente micrótomo giratorio Thermo Scientific™ HM 325.
Marca:  Thermo Scientific™ 902100A
Detalles adicionales : Peso : 20.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15340735
  • 11791.40€ / 1 paquete
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • One-handed zero orientation head
  • Quick-trim button
  • Section counter
  • Guide-rail guidance for the knife holder
  • Large, easy-to-clean waste tray extends below the blade holder
Ordering Information:
  • Blade holder/Knife holder must be ordered separately unless purchased as a package.
Includes:
  • Standard tools
  • Brushed aluminum cover plate (additional customized cover plates available)
  • Dust cover
  • Instruction manual
  • 902100A also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier E (705800)
  • 902100ER also includes a universal cassette clamp (715020S) and a disposable blade carrier ER (705830)
Especificación
Especificación
With E Blade Holder, Quick Release Cassette Clamp
E Blade Holder, Quick Release Cassette Clamp
28cm
HM 325 Rotary Microtome E Package
23kg
49cm
42cm
Videos