Learn More
HLTF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno HLTF
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16812864
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14286-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16802864
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14286-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the SWI/SNF family. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein contains a RING finger DNA binding motif. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. However, use of an alternative translation start site produces an isoform that is truncated at the N-terminus compared to the full-length protein.
Especificaciones
Especificaciones
HLTF
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q14527, Q6PCN7
20585, 295568, 6596
HLTF Fusion Protein Ag5596
Primary
-20°C
HLTF
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HIP116, HIP116A, HLTF, HLTF1, RING finger protein 80, RNF80, SMARCA3, SNF2L3, ZBU1
HLTF
IgG
Antigen Affinity Chromatography