Learn More
HLA-DP/-DQ/-DR Mouse, Clone: CR3/43, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3115-MSM3-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15970168
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
HLA-DP/-DQ/-DR
Cell surface
CR3/43
Unconjugated
NP_002112
Mouse
36kDa (? chain) and 27kDa (? chain)
Protein A/G Purified
RUO
3115
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
HLA-DP ;HLA-DQ ;HLA-DR
Cells from human tonsil
Raji cells. Tonsil or lymph node
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.