Learn More
HLA-ABC Mouse anti-Human, Super Bright 436, Clone: W6/32, eBioscience™
Mouse Monoclonal Antibody
139.00€ - 307.00€
Especificaciones
Antígeno HLA-ABC
Clon W6/32
Target Species Human
Conjugado Super Bright 436
Isotipo IgG2a, kappa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15933454 Ver documentos Invitrogen
62-9983-41
25 Tests 139.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
15943454 Ver documentos Invitrogen
62-9983-42
100 Tests 307.00€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer for more information. Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser HLA-class I antigens are widely distributed on human nucleated cells. The intensity of HLA-ABC maybe altered in pathological states e.g. maligt cells may lose HLA-ABC, whereas hepatocytes in alcoholic hepatitis, biliary cirrhosis and chronic active hepatitis may show enhanced expression of HLA-ABC.
Especificaciones
Especificaciones
HLA-ABC
Human
IgG2a, kappa
Monoclonal
Liquid
Antibody
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
W6/32
Super Bright 436
Flow Cytometry
Primary
Monoclonal
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
RUO