Learn More
Thermo Scientific™ HIV Integrase Protein Inhibitor (1)
Marca:  Thermo Scientific™ J66338.MA
Detalles adicionales : CAS : 172546-75-7 Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497649
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
10 mg
De - 30 °C a - 10 °C
C46H55N11O7S
His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp;
Sólido
Polvo blanco a blanco apagado
172546-75-7
906,07
Inhibidor de la proteína integrasa del VIH
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos