Learn More
Cytiva HiTrap™ Phenyl FF (low sub) Columns
Prepacked columns for convenient and fast separations
238.00€ - 505.00€
Especificaciones
Tipo de producto HiTrap Fenil FF (Low Sub)
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
Altura (imperial) 0,984 in
Altura (métrico) 25 mm
Tipo de ligando Fenil
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Cantidad Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Cantidad Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
10116034
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-1353-01
1 ml 7 mm 5 × 1 ml < 1 ml/min
238.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11595025
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-5194-01
5 ml 16 mm 5 × 5 ml < 5 ml/min
505.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Flexible design for use with a syringe, laboratory pump or chromatography system
  • Available in 1mL and 5mL sizes
  • High flowrates and high capacities
  • Easy scale-up achieved by connecting columns in series
  • Maximum flowrates: 4mL/min. for 1mL columns and 20mL/min. for 5mL columns
Especificaciones
Especificaciones
HiTrap Fenil FF (Low Sub)
0,984 in
Fenil
Fenil Sepharose 6 Fast Flow (Low Sub)
De 45 a 165 μm
Agarosa entrecruzada al 6 %
Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala.
25 mm
Polipropileno
5 Bar [0,5 MPa] (70 psi)
De 3 a 13
De 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %