Learn More
GE Healthcare HiTrap MabSelect PrismA Column
Protein A Column
Marca:  GE Healthcare 17549853
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15823975
  • 1006.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
5mL
Antibody affinity chromatography
5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
<20mL/min
Column
1 x 5mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap MabSelect PrismA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.