Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de tejido Histosette™ II
Diseñado para contener muestras de tejido durante el proceso de inclusión, así como en un archivo de almacenamiento. Los casetes de inclusión/procesamiento de tejido Simport™ Scientific Histosette™ II también mantienen las muestras sumergidas en líquido de forma segura.
Marca: Simport™ Scientific M492-5
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Fabricada con acetal
- Mantiene las muestras sumergidas en líquido de forma segura
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
- Área de escritura anterior en ángulo de 45°
- La tapa integral de una pieza elimina la necesidad de tapas de acero independientes
- La lengüeta de montaje posterior permite un área de marcado anterior sin obstrucciones
- Se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria; los casetes siempre se volverán a bloquear de forma segura Adecuada para impresoras automáticas
Información de órdenes
Cada caja contiene 3 cajas dispensadoras de 500 casetes
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Sí | |
Casete de tejido | |
Amarillo | |
Acetal |
For in vitro diagnostic (IVD) use only.