Learn More
Fisherbrand™ Histosette™ II Biopsy Processing/Embedding Cassettes with Combination Lid and Base
Fisherbrand™ Histosette™ II Biopsy Processing/Embedding Cassettes with Combination Lid and Base open and close as often as necessary — cassettes will always relock securely.
253.00€ - 255.00€
Especificaciones
Ángulo de la cara de escritura 45°
Tipo Biopsy Cassette
Tipo de poro Slots
Material Plastic
Descripción Biopsy Cassette
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10354801 Ver documentos Fisherbrand™
Lilac 253.00€
paquete de 1500 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-07-2020
Añadir a la cesta
10400443 Ver documentos Fisherbrand™
Aqua 255.00€
paquete de 1500 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-07-2020
Añadir a la cesta
10508551 Ver documentos Fisherbrand™
Peach 255.00€
paquete de 1500 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disposable, plastic cassettes hold tissue specimens during embedding, processing, and storage
  • Molded from a special high-density polymer which is resistant to the chemical action of histological solvents
  • Efficient flow-through slots maximize fluid exchange and ensure proper drainage
  • One-piece integral lid eliminates the need for separate steel lids
  • The anterior writing surface is slanted at a 45° angle, making the cassette more suitable for use with certain types of labeling instruments
Especificaciones
Especificaciones
45°
Slots
Biopsy Cassette
Biopsy Cassette
Plastic
Combination Lid