Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia Histosette™ II en pilas Quickload™
Fije las muestras durante el procesamiento con el casete de inclusión/procesamiento de biopsia Simport Scientific™ Histosette II™. Mantenga las muestras sumergidas en líquido de forma segura. Las ranuras de flujo maximizan el intercambio de fluidos. La tapa integral de una pieza elimina la necesidad de tapas de acero independientes.
en la oferta
Descripción
Funda In Quickload™
- Área de escritura anterior en ángulo de 45°
- Se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria, los casetes siempre se volverán a bloquear de forma segura
- Lengüeta de montaje posterior que permite un área de marcado anterior sin obstrucciones
- Adecuada para impresoras automáticas
- Fabricada con acetal
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
Información de órdenes
Each case contains 50 Quickload™ stacks of 40 cassettes.
Certifications
CE-IVD
Especificaciones
Acetal | |
2000 |