Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia Histosette™ I
Diseñado para contener muestras de biopsia durante el proceso de inclusión. El casete de inclusión/procesamiento de biopsia Simport™ Scientific Histosette™ I es adecuado para utilizarse con algunos modelos de instrumentos de etiquetado de casetes.
en la oferta
Especificaciones
Cierre incluido | Sí |
---|---|
Ángulo de la cara de escritura | 45° |
Material | Acetal |
Tipo de producto | Casete de biopsia |
Descripción
- Fabricado con polímero de alta densidad, acetal
- Mantiene las muestras sumergidas en líquido de forma segura
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
- Área de escritura anterior en ángulo de 45°
- La tapa integral de una pieza elimina la necesidad de tapas de acero independientes
- Las ranuras de flujo eficientes maximizan el intercambio de fluidos y garantizan un drenaje adecuado
- La lengüeta de montaje posterior permite un área de marcado anterior sin obstrucciones
- Se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria; los casetes siempre se volverán a bloquear de forma segura Disponibles en 11 colores
Información de órdenes
Each case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Certifications
CE Marked
Especificaciones
Sí | |
45° | |
Acetal | |
Casete de biopsia |
For in vitro diagnostic (IVD) use only.