Learn More
Diclorhidrato de histamina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045037
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
56-92-8
C5H11Cl2N3
184.06
MFCD00012703
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
5818
2-(1H-imidazol-5-il)etanamina; diclorhidrato
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
56-92-8
C5H11Cl2N3
184.06
MFCD00012703
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
5818
2-(1H-imidazol-5-il)etanamina; diclorhidrato
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Histamine dihydrochloride has been shown to activate nitric oxide synthetase and suppress or inhibit the generation of reactive oxygen species (ROS). Inhibition of ROS by histamine dihydrochloride allows activation of T cells and NK cells by IL-2. In a rat model, histamine dihydrochloride suppressed ROS generated by Kupffer cells through the H2 histamine receptor. It is a potent vasodilator and endogenous histamine receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que el diclorhidrato de histamina activa la sintetasa de óxido nítrico y suprime o inhibe la generación de especies reactivas de oxígeno (EOR). La inhibición de las EOR por diclorhidrato de histamina permite la activación de células T y células NK por IL-2. En ratas, el diclorhidrato de histamina suprimió las EOR generadas por las células de Kupffer a través del receptor de histamina H2. Es un potente vasodilatador y agonista endógeno del receptor de histamina.
Solubilidad
Muy soluble en agua y metanol. Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Histamine dihydrochloride
Punto de fusión 245°C to 249°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3624116
Índice Merck 14,4719
Información de solubilidad Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Porcentaje de pureza ≥98%