Learn More
Histamine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 411710050
Detalles adicionales : CAS : 51-45-6 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401060
  • 199.60€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 8
Añadir a la cesta
Especificaciones
51-45-6
111.15
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
774
2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine
C5H9N3
MFCD00005210
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
CHEBI:18295
C1=C(NC=N1)CCN
Especificaciones
Histamine
Glass bottle
White to Yellow
5g
96% min. (HPLC)
MFCD00005210
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
C1=C(NC=N1)CCN
111.15
CHEBI:18295
Crystalline Powder and/or Chunks
Authentic
167°C (0.8mmHg)
83°C to 84°C
51-45-6
C5H9N3
15, 4756
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine
774
111.15
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Histamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos