Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ HIC FF 16/10
Produce fast, preparative separation of proteins and other biomolecules. Cytiva Life Sciences™ HiPrep™ HIC FF 16/10 Columns are high capacity with excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
Marca:  Cytiva 28-9365-47
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054334
  • 591.00€ / cada uno
Envío estimado: 15-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las columnas HIC de 20 ml proporcionan una separación rápida y preparativa de proteínas y otras biomoléculas. Están listos para usar con cuatro opciones de medios: Fenil Sepharose 6 Fast Flow (High Sub); Fenil Sepharose 6 Fast Flow (Low Sub); Butil Sepharose 4 Fast Flow; and Octil Sepharose 4 Fast Flow.
Características:
  • Ofrecen alta capacidad, excelentes propiedades de flujo y separaciones fiables y reproducibles
  • Compatible con configuraciones simples basadas en bombas o sistemas de cromatografía (por ejemplo, AKTA)
Especificaciones (H2O a temperatura ambiente)
  • Dimensiones: 1,6 × 10 cm
  • Caudal recomendado: De 2 a 10 ml/min (60-300 cm/h)
  • Caudal máximo: 10 ml/min (300 cm/h)
  • Presión máxima sobre el lecho empacado: 1,5 bar (22 psi, 0,15 MPa)
  • Límite de presión del hardware de la columna: 5 bar (73 psi, 0,5 MPa)
  • Almacenamiento: etanol al 20 %
  • Temperatura de almacenamiento: 4 ° a 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
1 M de NaOH, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 6 M de guanidina clorhidrato, acetonitrilo al 30 %, 1 mM de HCl
20 ml
16 mm
1 x 20 ml
100 mm
Polipropileno
5bar
De 45 a 165 μm
De 4° a 30 °C
Proporciona una separación de preparación rápida de proteínas y otras biomoléculas por cromatografía de interacción hidrófoba (HIC), purificación inicial e intermedia, eliminación de impurezas a granel
0,62 in
Columna (alto nivel sub) HiPrep Butyl Sepharose 4 FF
3,93 in
> 300 cm/h
Butilo
De 3 a 13
Agarosa entrecruzada al 4 %
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiPrep Butyl FF 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol