Learn More
Ácido hipúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-143237
20.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
495-69-2
C9H9NO3
179.18
MFCD00002692
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
464
CHEBI:18089
OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
495-69-2
C9H9NO3
179.18
MFCD00002692
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
hippuric acid, n-benzoylglycine, glycine, n-benzoyl, benzoylglycine, benzamidoacetic acid, benzoylaminoacetic acid, hippurate, hippursaeure, phenylcarbonylaminoacetic acid, benzamidoessigsaeure
464
CHEBI:18089
OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hippuric acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 188.0°C to 191.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. (Benzoic acid) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CONHCH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09,225
Fieser 01,432
Índice Merck 15,4753
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/250 mL cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,1g/100mL chloroform- 1g/400mL ether,1g/60mL amyl alcohol,freely soluble in hot ether,pract.insoluble in benzene,cs2 and petr.ether
Nombre IUPAC ácido 2-benzamidoacético
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino