Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Himalaya
Un zapato moderno que no solamente tiene una apariencia atractiva, sino que también protege los pies por completo. El modelo Himalaya incluye puntera de acero y placa de acero inoxidable integrada. La suela de PU antideslizante de doble capa proporciona una protección adicional frente a los peligros del suelo.
Marca:  Emma Safety Footwear MM33454846
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15904250
  • 133.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
46
Cordones
Himalaya
Nobuck engrasado
Acero