Learn More
Hamilton™ Puntas de pipeta de CO-RE no estériles, sin filtro, conductoras de 1000 μl
Esencial para el pipeteo preciso. Las puntas de pipeta CO-RE no estériles sin filtro conductoras de 1000 μl Hamilton™ proporcionan una mayor seguridad y fiabilidad del pipeteo con el sistema CO-RE PerfectTouch.
Marca: Hamilton™ 235904
Detalles adicionales : Peso : 6.99300kg
Descripción
- Punta de 95,1 mm de longitud
- Etiqueta con código de color: blanco
- Se puede utilizar con canales de pipetas de 1000 μl/cabezal de sonda CO-RE 96
- Detección del nivel de líquido basada en la presión (pLLD) y capacitiva (cLLD) con versión conductora (negra)
- Seguridad del proceso gracias al desplazamiento de aire controlado y al control de aspiración y dispensación totales
Especificaciones
Negro | |
1000 μl | |
No estéril |