Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito para pared gruesa de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
15.98€ - 45.58€
Especificaciones
Tipo Rígida
Para utilizar con (aplicación) Evita que se pegue, elimina el uso de grasa
Para utilizar con (equipo) Juntas de vidrio esmerilado
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
16206001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10/19
28.30€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16216001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
40/38
18.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16226001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
55/44
31.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11503332
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
24/29 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11513332
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
29/32 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11543332
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
45/40 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11593322
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
19/26 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.
  • Junta con liberación automática para evitar la adherencia
  • Apto para vacío alto mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales en las superficies de contacto
  • Se utiliza hasta 280 °C (540 °F)
  • Tasa de fugas: <1 x 10-4  torr, litro, s-1
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Los adaptadores son inertes
Especificaciones
Especificaciones
Rígida
Juntas de vidrio esmerilado
De - 200 a + 280 °C
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa
Politetrafluoroetileno (PTFE)
0.5 mm