Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito para pared gruesa de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01690kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16226001
  • 31.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con PTFE con un reborde considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.
  • Junta de liberación automática para evitar que se pegue
  • Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
  • Usar hasta 280 °C
  • Índice de fugas: <1 x 10-4 Torr, litro, s-1
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Los manguitos son inertes
Especificaciones
Especificaciones
0,5mm
55/44
2Pack
De -200 a +280 °C
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa
Rígida
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Juntas de vidrio esmerilado