Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito para pared gruesa de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03380kg
Descripción
Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación y una sólida construcción general para el uso repetido.- Junta con liberación automática para evitar la adherencia
- Apto para vacío alto mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales en las superficies de contacto
- Se utiliza hasta 280 °C (540 °F)
- Tasa de fugas: <1 x 10-4 torr, litro, s-1
- Elimina la necesidad de grasa
- Los adaptadores son inertes
Especificaciones
0.5mm | |
50mm | |
Rigid Sleeve | |
1Cada una | |
-200 to +280°C |
Prevent sticking, eliminates use of grease | |
45/40 | |
55 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ground Glass Joints |