Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pared gruesa de PTFE, longitud B europea
Se inserta entre juntas esmeriladas estándar para eliminar el uso de lubricante. El manguito para pared gruesa de PTFE cuenta con la longitud B europea y es adecuado para un alto vacío.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00940kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503332
  • 17.73€ / paquete de 2
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Especificación
Especificación
Evita que se pegue, elimina el uso de grasa
Politetrafluoroetileno (PTFE)
De - 200 a + 280 °C
24/29
Juntas de vidrio esmerilado
5 paquete
0.5 mm
Rígida
Videos