Learn More
Nabertherm High-Temperature Furnaces with SiC Rod Heating
The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces to all-rounders in the laboratory.
Marca: Nabertherm LC033H6DN5
Detalles adicionales : Peso : 51.00000kg
Descripción
- Temperatura máxima: 1400 °C, 1500 °C o 1600 °C
- Cámara de horno revestida con material de fibra de primera clase y larga duración, sin clasificar
- Carcasa fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Carcasa doble para temperaturas externas bajas y una alta estabilidad
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Sistema de conmutación con relés de estado sólido, potencia sintonizada a las varillas SiC
- Fácil sustitución de las varillas de calentamiento
- Abertura de entrada de aire ajustable, abertura de salida de aire en el techo
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
3 l | |
C450 | |
545 × 415 × 490 mm |
1600 °C | |
210 × 120 × 120 mm | |
30 kg |