Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17197804
  • 4995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Depósitos calentados eléctricamente
  • El agua se precalienta antes de entrar en la cámara de lavado, permitiendo unos ciclos más cortos
Especificaciones
Especificaciones
Módulo de alta velocidad
Línea azul 5 / IQ5
2 depósitos