Learn More
Deltalab™ Embudos de alta velocidad
Filtre rápidamente con este embudo de alta velocidad. Los embudos de alta velocidad Deltalab™ están diseñados con un canal helicoidal interior que evita que el papel de filtro se pegue y facilita la filtración rápida.
Marca:  Deltalab™ 19172
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12108350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Fabricado en material TPX.
  • Canales helicoidales.
  • Transparente.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
70 mm
Plástico
Filtración
3 mm