Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de vidrio de alta pureza Soxhlet
Diseñados para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet. Los dedales de extracción de microfibra de vidrio de alta pureza Whatman™ están fabricados de 100 % de microfibra de vidrio de borosilicato. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes.
204.00€ - 590.00€
Especificaciones
Descripción | Los dedales de microfibra de vidrio de borosilicato 100 % (HP-GF) Whatman de GE están diseñados para adaptarse a la mayoría de las unidades de extracción Soxhlet. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes. |
---|---|
Material | Fibras de vidrio borosilicatado |
Para utilizar con (aplicación) | Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos. |
Grado | HP-GF |
Para utilizar con (equipo) | Unidades de extracción Soxhlet |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11390714
|
Cytiva
2814-199 |
90 mm | 19 mm |
318.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11370384
|
Cytiva
2814-300 |
100 mm | 30 mm |
204.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11300724
|
Cytiva
2814-432 |
123 mm | 43 mm |
590.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Designed to fit most Soxhlet extraction units. Whatman™ High Purity Glass Microfiber Soxhlet Extraction Thimbles are made of 100% borosilicate glass microfiber. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
- Resisten temperaturas de hasta 500 °C
- Sin ligante ni aditivos químicos
- Diseñados para adaptarse a la mayoría de extractores Soxhlet disponibles comercialmente.
- Eficaces cuando se utilizan con disolventes incompatibles con materiales de celulosa
- Aplicaciones: análisis de gases calientes y ácidos durante el control de emisiones y el control de gases de chimeneas, análisis de residuos de pesticidas mediante la extracción Soxhlet, determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos, análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos>
Especificaciones
Los dedales de microfibra de vidrio de borosilicato 100 % (HP-GF) Whatman de GE están diseñados para adaptarse a la mayoría de las unidades de extracción Soxhlet. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes. | |
Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos. | |
Unidades de extracción Soxhlet | |
500 °C |
Fibras de vidrio borosilicatado | |
HP-GF | |
932 °F | |
Dedal de extracción |