Learn More
Cytiva Dedales de extracción de microfibra de vidrio de alta pureza Soxhlet
Diseñados para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet. Los dedales de extracción de microfibra de vidrio de alta pureza Whatman™ están fabricados de 100 % de microfibra de vidrio de borosilicato. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes.
Marca:  Cytiva 2814-199
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11390714
  • 318.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Designed to fit most Soxhlet extraction units. Whatman™ High Purity Glass Microfiber Soxhlet Extraction Thimbles are made of 100% borosilicate glass microfiber. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
  • Resisten temperaturas de hasta 500 °C
  • Sin ligante ni aditivos químicos
  • Diseñados para adaptarse a la mayoría de extractores Soxhlet disponibles comercialmente.
  • Eficaces cuando se utilizan con disolventes incompatibles con materiales de celulosa
  • Aplicaciones: análisis de gases calientes y ácidos durante el control de emisiones y el control de gases de chimeneas, análisis de residuos de pesticidas mediante la extracción Soxhlet, determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos, análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos>
Especificaciones
Especificaciones
Los dedales de microfibra de vidrio de borosilicato 100 % (HP-GF) Whatman de GE están diseñados para adaptarse a la mayoría de las unidades de extracción Soxhlet. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes.
Fibras de vidrio borosilicatado
Control de gases de chimeneas.Extracción Soxhlet.Análisis de residuos de pesticidas.Determinación del contenido de aceite/grasa de los alimentos.Análisis de aceite y grasa en los residuos sólidos.
Unidades de extracción Soxhlet
932 °F
Dedal de extracción
19 mm
1,7 mm
HP-GF
90 mm
500 °C