Learn More
GE Healthcare Dedales de extracción de microfibra de vidrio de alta pureza Soxhlet
Diseñados para adaptarse a la mayoría de unidades de extracción Soxhlet. Los dedales de extracción de microfibra de vidrio de alta pureza Whatman™ están fabricados de 100 % de microfibra de vidrio de borosilicato. Son muy adecuados para el control de la contaminación cuando es necesario un análisis de gases ácidos y calientes.
Marca:  GE Healthcare 2814-432
Detalles adicionales : Peso : 0.51000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300724
  • 414.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistant to temperatures up to 500°C
  • Binder-free, no chemical additives
  • Designed to fit most commercially available Soxhlet extractors.
  • Effective when used with solvents incompatible with cellulose materials
  • Applications: analysis of hot and acidic gases during emission control and smoke stack gas monitoring, analysis of pesticide residues using Soxhlet extraction, determination of oil/fat content of foods, analysis of oil and grease in solid wastes>
Especificaciones
Especificaciones
GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
Smoke stack gas monitoring. Soxhlet extraction. Analyzing pesticide residues. Determining oil/fat content of foods. Analysis of oil and grease in solid wastes.
HP-GF
500°C
1.7mm
43 mm
Soxhlet extraction units
123 mm
Extraction Thimble
Borosilicate glass fibers