Learn More
Kartell™ Bandeja de poliestireno de alto impacto
Aptos para alimentos y uso general de laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0570803
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10102571
  • 150.00€ / paquete de 20
Envío estimado: 08-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Ext.: 252 × 252 × 42 mm; int.: 210 x 210 x 3 mm
20/Paq.
No esterilizable en autoclave
Blanco
210 mm (interior), 252 mm (exterior)
Bandeja
Productos alimenticios y de uso general de laboratorio
Rectangulares
1,9 L
30 mm (interior), 42 mm (exterior)
Poliestireno
210 mm (interior), 252 mm (exterior)