Learn More
Kartell™ Bandeja de poliestireno de alto impacto
Aptos para alimentos y uso general de laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0570603
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000991
  • 169.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío
19-03-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Ext.: 303 × 151 × 42 mm, int.: 270 x 120 x 30 mm
20/paq.
No esterilizable en autoclave
Blanco
260 mm (interior), 303 mm (exterior)
Bandeja
Productos alimenticios y de uso general de laboratorio
Rectangulares
1,4 L
30 mm (interior), 42 mm (exterior)
Poliestireno
110 mm (interior), 151 mm (exterior)