Learn More
Kartell™ Bandeja de poliestireno de alto impacto
Aptos para alimentos y uso general de laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0570503
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041001
  • 107.00€ / paquete de 20
Envío estimado: 23-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Ext.: 201 × 151 × 41 mm; int.: 150 x 100 x 30 mm
20/Paq.
No esterilizable en autoclave
Blanco
150 mm (interior), 201 mm (exterior)
Bandeja
Productos alimenticios y de uso general de laboratorio
Rectangulares
0,8 L
30 mm (interior), 41 mm (exterior)
Poliestireno
100 mm (interior), 151 mm (exterior)