Learn More
Epredia™ High Capacity Section Dryer
Provide maximum drying capacity for high workload laboratories with the Epredia™ High Capacity Section Dryer.
en la oferta
Especificaciones
Temperatura máxima 85°C
Temperatura mín. (métrico) Temperatura ambiente: 85 °C (±1 °C) a temperatura ambiente de 25 °C
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Features
  • Small footprint
  • Anti-microbial paint finish (silver ion) to inhibit growth of bacteria
  • Miniature circuit breakers for safety
Heating System
  • Fan-assisted heating reduces section drying time
  • Ultra-fast heating system for rapid warm up
  • Digital temperature control guarantees heat accuracy within the chamber
Especificaciones
Especificaciones
85°C
Temperatura ambiente: 85 °C (±1 °C) a temperatura ambiente de 25 °C