Learn More
HIGD1B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25367-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16813955
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
HIGD1B
Polyclonal
Unconjugated
HIGD1B
CLST11240, CLST11240 15, HIG1 domain family member 1B, HIGD1B, Protein CLST 11240
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
51751
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9P298
HIGD1B
HIGD1B Fusion Protein Ag21871
150 μL