Learn More
CleanSpace Technology™ Filtro de partículas P3 de alta capacidad (HI CAP)
Tienda CleanSpace Technology ProductosDescripción
- El filtro de partículas de alta capacidad CleanSpace debe utilizarse con el adaptador de filtro CleanSpace (PAF-0038)
- Usado con el revolucionario CleanSpace: un respirador purificador de aire eléctrico ligero sin mangueras/correas
- Adecuado para la protección contra partículas atmosféricas (polvo, vapores y humos)
- Materiales: Material de partículas de fibra de vidrio y carcasa de plástico, sello de silicona
- Se instala y extrae fácilmente de la unidad de alimentación
- Compatible con todos los respiradores CleanSpace
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Filtro |