Learn More
Hexil cloroformiato, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 427040250
Detalles adicionales : CAS : 6092-54-2 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3277 Chem class : 6.1 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10041334
  • 243.00€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Reactivo de acoplamiento
Especificaciones
6092-54-2
164.63
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
22466
CCCCCCOC(Cl)=O
C7H13ClO2
MFCD00000651
hexyl chloroformate, carbonochloridic acid, hexyl ester, n-hexyl chloroformate, chloroformic acid n-hexyl ester, hexyl chlorocarbonate, unii-mu6004c2z3, chloro hexyloxy methanone, chloroformic acid hexyl ester, hexylchloroformate, hexyl=chloroformate
hexil carbonocloridato
Especificaciones
Hexyl chloroformate
62°C
Frasco de vidrio
1.007
Incolora
6092-54-2
C7H13ClO2
MFCD00000651
KIWBRXCOTCXSSZ-UHFFFAOYSA-N
hexil carbonocloridato
22466
Líquido
1.0070g/mL
Authentic
1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
60°C to 61°C (7.0mmHg)
25g
97.5% min. (GC)
ClCO2(CH2)5CH3
hexyl chloroformate, carbonochloridic acid, hexyl ester, n-hexyl chloroformate, chloroformic acid n-hexyl ester, hexyl chlorocarbonate, unii-mu6004c2z3, chloro hexyloxy methanone, chloroformic acid hexyl ester, hexylchloroformate, hexyl=chloroformate
CCCCCCOC(Cl)=O
164.63
164.63
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Hexyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
SDS Documentos
Certificados