Learn More
Alcohol hexílico, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736662
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
111-27-3
C6H14O
102.18
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexan-1-ol
CCCCCCO
111-27-3
C6H14O
102.18
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexan-1-ol
CCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hexyl alcohol
Acidez 0.02mg KOH/g max.
Punto de fusión -52.0°C
Densidad 0.8136g/mL
Punto de ebullición 156.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5OH
Índice de refracción 1.4170 to 1.4190
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 407
Índice Merck 15, 4734
Gravedad específica 0.8136
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 5.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido