Learn More
Anhídrido hexanoico, 97 %, ACROS Organics ™
Marca:  Acros Organics 186752500
Detalles adicionales : CAS : 2051-49-2 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10032340
  • 60.58€ / 250 g
Envío estimado: 13-08-2021
2051-49-2
214.3
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
74918
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
C12H22O3
MFCD00009509
hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
hexanoato de hexanoilo
Especificaciones
Hexanoic anhydride
130°C
Frasco de vidrio
0.926
De incoloro a amarillo
250g
2051-49-2
C12H22O3
MFCD00009509
hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
hexanoato de hexanoilo
74918
Líquido
0.9260g/mL
Authentic
1.4270 to 1.429
246°C to 248°C
-40°C
99%
97%
[CH3(CH2)4CO]2O
02, 324
Solubility in water: 72g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
214.3
214.3
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Hexanoic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados