Learn More
Hexane, mixture of isomers, Puriss., ≥85% isomers basis (GC), Honeywell™
Código de producto. 15691490 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15691490
Marca: Honeywell Research Chemicals 1561325L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Puriss.,≥85% isomers basis (GC)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexane, Mixture Of Isomers
Densidad 0.672g/mL at 25°C
Cantidad 25 L
Límite de explosión 0.075
Temperatura de inflamación −23°C (−9.4°F)
Punto de ignición 437°F
Número UN 1208
Beilstein 1730733
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥85% isomers basis (GC)
Grado puriss.