Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Marca:  Honeywell Research Chemicals 208752-5L
Detalles adicionales : CAS : 110-54-3 Peso : 3.29500kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 5L
Envase Aluminum Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15611870
  • 178.41€ / 5 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
0.659g/mL at 25°C
−26°C (−14.8°F)
CH3(CH2)4CH3
UN1208
86.18g/mol
Hexane
1730733
−95°C
Colorless
3 (vs air)
0.077
453°F
MFCD00009520
≥95%
Laboratory Reagent
110-54-3
n20/D 1.375(lit.)
69°C
Liquid
Especificaciones
Hexane
Laboratory Reagent
CH3(CH2)4CH3
MFCD00009520
1730733
0.077
Aluminum Bottle
132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
−26°C (−14.8°F)
69°C
−95°C
110-54-3
≥95%
86.18g/mol
UN1208
0.659g/mL at 25°C
453°F
n20/D 1.375(lit.)
3 (vs air)
Liquid
Colorless
5L