Learn More
Hexane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34484-4X2.5L
Detalles adicionales : CAS : 110-54-3 Peso : 6.66000kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 4 X 2.5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614200
  • 383.61€ / paquete de 4
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1730733
Hexane
86.18
−26°C
MFCD00009520
110-54-3
0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
for pesticide residue analysis
CH3(CH2)4CH3
UN1208
Especificaciones
Hexane
110-54-3
≤100.0000%
>95%
86.18
UN1208
n-Hexane
Glass Bottle
66 to 69°C
4 X 2.5L
For pesticide residue analysis
≥90.0000%
for pesticide residue analysis
CH3(CH2)4CH3
MFCD00009520
1730733
0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
−26°C
−95°C(lit.)