Learn More
Hexane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%, Honeywell Riedel-de Haen
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 270504-1L
Detalles adicionales : CAS : 110-54-3 Peso : 0.66400kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612850
  • 74.78€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
CH3(CH2)4CH3
for HPLC
n-Hexane
−26°C
−95°C(lit.)
1730733
Glass Bottle
UN1208
66 to 69°C
≥90.0000%
110-54-3
MFCD00009520
Hexane
≤100.0000%
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%
>95.0%
Especificaciones
Hexane
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%
110-54-3
≤100.0000%
>95.0%
CH3(CH2)4CH3
UN1208
n-Hexane
CCCCCC
86.178
CHEBI:29021
Glass Bottle
66 to 69°C
1L
86.18
max. 0.02 at 240 nm, max. 0.01 at 250 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.05 at 230 nm
≥90.0000%
for HPLC
C6H14
MFCD00009520
1730733
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
−26°C
−95°C(lit.)