Learn More
Hexane, CHROMASOLV™, ≥97%, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34986-1L
Detalles adicionales : CAS : 110-54-3 Peso : 0.66400kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614760
  • 87.33€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1730733
Hexane
≥97%
0.077
453°F
MFCD00009520
3 (vs air)
110-54-3
0.659g/mL at 25°C
LC-MS CHROMASOLV™
−26°C (−14.8°F)
CH3(CH2)4CH3
UN1208
5.2 psi (37.7°C), 132 mmHg (20°C), 256 mmHg (37.7°C)
Especificaciones
Hexane
110-54-3
≥97%
CH3(CH2)4CH3
UN1208
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
0.659g/mL at 25°C
453°F
3 (vs air)
1L
86.18g/mol
LC-MS CHROMASOLV™
C6H14
MFCD00009520
1730733
CCCCCC
86.178
CHEBI:29021
0.077
5.2 psi (37.7°C), 132 mmHg (20°C), 256 mmHg (37.7°C)
−26°C (−14.8°F)